Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)acétophénone, TRC
Code produit 30395653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30395653 1 g -
30395974 10 g 10g
30406620 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5774631G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10041-06-2
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Nom IUPAC 1-(4-imidazol-1-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Poids de la formule 186.0793