Learn More
4'-(Imidazol-1-yl)acétophénone, TRC
Code produit 30406620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406620 5 g -
30395653 1 g -
30395974 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406620 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5774635G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10041-06-2
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Nom IUPAC 1-(4-imidazol-1-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)n2ccnc2
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-(Imidazol-1-yl)acetophenone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Poids de la formule 186.0793