Learn More
4-iodo-2,6-diméthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10101322
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10101322
Marque: Thermo Scientific Maybridge RDP00223EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chemical Identifiers
CAS 10570-67-9
Formule moléculaire C8H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 248.06
Numéro MDL MFCD00094415
Clé InChI HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
CID PubChem 555318
Nom IUPAC 4-iodo-2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 248.06
Pourcentage de pureté 97%