Learn More
4-iodoaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10419450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10419450
Marque: Thermo Scientific Acros 156610250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 540-37-4 | C6H6IN | 219.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-37-4
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.02
Clé InChI VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine
CID PubChem 10893
Nom IUPAC 4-iodoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodoaniline
Point de fusion 59.0°C to 64.0°C
Couleur Beige à marron-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4NH2
Quantité 25 g
Beilstein 12,67
Merck Index 15,507
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 219.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.