Learn More
Chlorure de 4-iodobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028206
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11467066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25388.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1711-02-0 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
4-Iodobenzoyl chloride is employed in the preparation of pyrroles by reaction with imines and acetylenes mediated by isocyanides using palladium catalysis. It is also used in the preparation of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists. Further, it is used to prepare [2]rotaxane monomer and poly[2] rotaxane. In addition to this, it is important in the modification of poly(allylamine) in order to make the polymer X-ray visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4Le chlorure d’iodobenzoyl est utilisé dans la préparation des pyrroles par réaction avec les imines et les acétylènes, médiés par des isocyanures par catalyse au palladium. Il est également utilisé dans la préparation des N-(1-benzylpyrrolidine-3-yl)arylbenzamides, antagonistes potentiels de la dopamine D humaine4 . De plus, il est utilisé pour préparer le monomère [2] rotaxane et le rotaxane poly[2]. En outre, il est important dans la modification de la poly(allylamine) afin de rendre visible les rayons X du polymère.
Solubilité
Soluble dans le toluène et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-02-0
Formule moléculaire C7H4ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 266.462
Numéro MDL MFCD00001058
Clé InChI NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-iodo, benzoyl chloride, p-iodo, 4-iodobenzoic acid chloride, 4-iodobenzoylchloride, 4-iodo-benzoyl chloride, 4iodobenzoyl chloride, 4-iodo-benzoylchlorid, rho-iodobenzoyl chloride, 4-iodo benzoyl chloride
CID PubChem 74373
Nom IUPAC 4-chlorure d’iodobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzoyl chloride
Point de fusion 61°C to 65°C
Point d’ébullition 120°C to 121°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 774718
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene and benzene.
Poids de la formule 266.47
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Iodobenzoyl chloride