Learn More
4-iodobiphényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10462785 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10462785
Marque: Thermo Scientific Acros 392390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1591-31-7
Formule moléculaire C12H9I
Poids moléculaire (g/mol) 280.11
Numéro MDL MFCD00019028
Clé InChI NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
CID PubChem 15322
Nom IUPAC 4-iodo-1,1'-biphenyl
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobiphenyl
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4I
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.1
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.