Learn More
4-Isobutyrylacétophénone, Mikromol™
Code produit 30051272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051272 25 mg 25mg
17994316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051272 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-isobutyrylacétophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Noms d’analytes ou de composants 4-Isobutyrylacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Isobutyrylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-acétylphényl)-2-méthylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 190,0994 g/mol