Learn More
4’-Isopropylacétanilide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427204
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11427204
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21591.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5702-74-9 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5702-74-9
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD00026406
Clé InChI BQZWLSZGPBNHDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-isopropylphenyl acetamide, 4-isopropylacetanilide, n1-4-isopropylphenyl acetamide, n-4-propan-2-yl phenyl acetamide, n-4-isopropyl-phenyl-acetamide, 4'-isopropylacetanilide, 4'-isopropylacetoanilide, maybridge1_003545, n-acetyl-4-isopropylaniline, 4'-isopropylacetanilide, 97+%
CID PubChem 258025
Nom IUPAC N-(4-Propan-2-ylphényl)acétamide
SMILES CC(C)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isopropylacetanilide
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté ≥97%