Learn More
4-isopropylbenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10279924
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
Code produit. 10279924
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB00932DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 13816-33-6
Formule moléculaire C10H11N
Poids moléculaire (g/mol) 145.205
Numéro MDL MFCD00052966
Clé InChI YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
CID PubChem 26289
Nom IUPAC 4-propane-2-ylbenzonitrile
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzonitrile
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4CN
Quantité 5 g
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 95%