Learn More
Alcool isopropyl-4-benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10103970
Marque: Thermo Scientific Acros 187800250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-60-7
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00004663
Clé InChI OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
CID PubChem 325
ChEBI CHEBI:27628
Nom IUPAC (4-propan-2-ylphényl)méthanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzyl alcohol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4CH2OH
Indice de réfraction 1.5180 to 1.52
Quantité 25 g
Beilstein 06, III, 1911
Merck Index 15, 2609
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.