Learn More
Chlorure de 4-isopropylbenzyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302657
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11302657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11839.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-18-5
Formule moléculaire C10H13Cl
Poids moléculaire (g/mol) 168.664
Numéro MDL MFCD00018885
Clé InChI CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
CID PubChem 74916
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzyl chloride
Densité 1.02
Point d’ébullition 119°C to 120°C (35 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.523
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 907207
Poids de la formule 168.67
Pourcentage de pureté 95%