Learn More
Acide 4-mercaptobenzoïque, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10264974
Marque: Thermo Scientific Acros 373300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-36-8
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00016617
Clé InChI LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
CID PubChem 95738
Nom IUPAC Acide 4-sulfanylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptobenzoic acid
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 225.0°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSC6H4CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Mercaptobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.