Learn More
4-Méthoxy-1-butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419520
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419520 1 g 1g
11429520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50339.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-32-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
4-Methoxy-1-butanol is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents. 4-Methoxy-1-butanol is used with n-butyl acetate to improve dissolving power, drying time, and flow.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Méthoxy-1-butanol est utilisé comme produit chimique, intermédiaire pharmaceutique, réactif. Le 4-méthoxy-1-butanol est utilisé avec de l’acétate de n-butyle pour améliorer la puissance de dissolution, le temps de séchage et le débit.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-32-0
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00040437
Clé InChI KOVAQMSVARJMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-1-butanol, 1-butanol, 4-methoxy, dowanol bmat, butylene glycol methyl ether, dowanol bm, 4-methoxybutyl alcohol, 4-methoxybutanol, dowanal bmat, butylene glycol monomethyl ether, 4-methoxybutanol-1
CID PubChem 8107
Nom IUPAC 4-methoxybutan-1-ol
SMILES COCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-1-butanol
Densité 0.93
Point d’ébullition 66°C (7 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Mild
Formule linéaire CH3O(CH2)4OH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥98%