Learn More
4-Méthoxy-2-[[(RS)-(5-méthoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]méthyl]-3,5-diméthylpyridine 1-Oxyde (Oméprazole N-Oxyde), Mikromol™
Code produit 17983976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983976 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.07
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Méthoxy-2-[[(RS)-(5-méthoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]méthyl]-3,5-diméthylpyridine 1-Oxyde (Oméprazole N-Oxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Omeprazole N-Oxide
CAS 176219-04-8
Noms d’analytes ou de composants Omeprazole N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H19 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Esomeprazole Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole USP Related Compound E, Omeprazole USP RC E, 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole N-Oxide, Omeprazole Related Compound E, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity E, Esomeprazole Sodium Impurity E, Omeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E, Esomeprazole Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Nom IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 361.42
Quantité 100 mg
Poids de la formule 361,1096 g/mol