Learn More
4-Méthoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldéhyde, Mikromol™
Code produit 17910566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17910566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17910566 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3563.120025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Méthoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Noms d’analytes ou de composants 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C15 H21 N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
Nom IUPAC 4-méthoxy-3-(3-morpholinopropoxy)benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 279.33
Quantité 25 mg
Poids de la formule 279,1471 g/mol