Learn More
4-méthoxy-3-buten-2-one, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081308
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11443564
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11235.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
4-Methoxy-3-buten-2-one is an important precursor for the synthesis of 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene and the Danishefsky diene and its equivalent. It is widely used as a reactant in the synthesis of hydroisoquinoline derivatives. It is employed as an intermediate for the synthesis of manzamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4-méthoxy-3-butén-2-one est un précurseur important pour la synthèse du 1-méthoxy-3-triméthylsilyloxy-1,3-butadiène et du diène de Danishefsky et de son équivalent. Il est largement utilisé comme réactif dans la synthèse des dérivés de l’hydroisoquinoléine. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de la manzamine.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, l’éther, l’acétonitrile et le benzène.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4652-27-1
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
Clé InChI VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonyme z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
CID PubChem 643837
Nom IUPAC (3Z)-4-methoxybut-3-en-2-one
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-buten-2-one
Densité 0.99
Point d’ébullition 66°C to 69°C (12 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 10 g
Beilstein 1741053
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran,ether,acetonitrile and benzene.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique