Learn More
4-Méthoxy-4-méthyl-2-pentanol, 98 %
Code produit 11496067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496067 5 g 5g
11406077 25 g 25g
11416077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25078.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-73-1
Formule moléculaire C7H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.20
Numéro MDL MFCD00046654
Clé InChI OMSLSFZIEVFEIH-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 78955
Nom IUPAC 4-méthoxy-4-méthylpentan-2-ol
SMILES COC(C)(C)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanol
Quantité 5 g
Synonyme 4-methoxy-4-methyl-2-pentanol, pent-oxol solvent, pent-oxol, 2-pentanol, 4-methoxy-4-methyl, 4-01-00-02566 beilstein handbook reference, 4-methoxy-4-methyl-pentan-2-ol, 2-pentanol,4-methoxy-4-methyl
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 98%