Learn More
4-méthoxybenzaldéhyde diméthylacétal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432458
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
Unit Size:
250g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11432458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15793.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
L’acétale diméthylique de 4-méthoxybenzaldéhyde est utilisé comme précurseur du 1-méthoxy-1-(4-méthoxyphényl)hept-2-yne, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-méthoxyphényl)-5,5-diméthyl-1,3-dioxane-4-carboxamido)propanoate et 1-(p-anisyl)-2-(2-méthoxyéthyl)-3-phénylindène. De plus, il agit comme réactif de groupe protecteur pour les diols, en particulier dans les glucides. Il est également utilisé comme essence de saveur dans le tournesol, le cyclamen et le jasmin. De plus, il est impliqué dans des réactions d’allylation avec l’allyltriméthylsilane catalysé par le chlorure de fer(III).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétale diméthylique de 4-méthoxybenzaldéhyde est utilisé comme précurseur du 1-méthoxy-1-(4-méthoxyphényl)hept-2-yne, 2,5-dioxopyrrolidine-1-yl-3-((4R)-2-(4-méthoxyphényl)-5,5-diméthyl-1,3-dioxane-4-carboxamido)propanoate et 1-(p-anisyl)-2-(2-méthoxyéthyl)-3-phénylindène.De plus, il agit comme réactif de groupe protecteur pour les diols, en particulier dans les glucides.Il est également utilisé comme essence de saveur dans le tournesol, le cyclamen et le jasmin.De plus, il est impliqué dans des réactions d’allylation avec l’allyltriméthylsilane catalysé par le chlorure de fer(III).
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de nombreux solvants organiques.Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2186-92-7
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Numéro MDL MFCD00036507
Clé InChI NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
CID PubChem 75140
Nom IUPAC 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Densité 1.068
Point d’ébullition 253°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 25 g
Beilstein 2048930
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%