Learn More
Acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique, Mikromol™
Description
Acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| CAS | 2206-43-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H8 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique |
| Afficher plus |