Learn More
Acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique, Mikromol™
Code produit 30459638
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459638 4 x 25 mg 100mg
30050780 25 mg 25mg
30051387 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459638 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3421.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
CAS 2206-43-1
Noms d’analytes ou de composants 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H8 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-méthoxybenzène-1,3-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 196.16
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 196.0372 g/mol