Learn More
4-méthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020904
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11469923
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13015.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzhydrazide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et participe également à diverses synthèses organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3290-99-1
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017073
Clé InChI REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
CID PubChem 76792
Nom IUPAC 4-méthoxybenzohydrazide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzhydrazide
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 10 g
Beilstein 389017
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%