Learn More
(4-méthoxybenzyl) chlorure de triphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360124
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11360124
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00594.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3462-97-3
Formule moléculaire C26H24ClOP
Poids moléculaire (g/mol) 418.90
Numéro MDL MFCD00031572
Clé InChI YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
CID PubChem 2773651
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthyl-triphénylphosphanium-méthoxyphényl)méthyl-triphénylphosphanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Point de fusion 235°C to 239°C
Quantité 10 g
Beilstein 4173378
Poids de la formule 418.91
Pourcentage de pureté 97%