Learn More
Acide 4-(méthoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035107
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15430136
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52814.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32529-79-6 | C9H14O4 | 186.207 g/mol
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(méthoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (11 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32529-79-6
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.207
Numéro MDL MFCD06797561
Clé InChI ZQJNPHCQABYENK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester, cis-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 4-carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-carbomethoxycyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1,4-cyclohexane dicarboxylic acid monomethyl ester
CID PubChem 296850
Nom IUPAC Acide 4-méthoxycarbonylcyclohexane-1-carboxylique
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (11g/L at 25°C).
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%