Learn More
Acide 4-(Méthoxycarbonylamino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490306
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15490306
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53027.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850567-96-3
Formule moléculaire C8H10BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 194.981
Numéro MDL MFCD03788425
Clé InChI ROAKVYQVTMOEGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-methoxycarbonylamino phenyl boronic acid, acmc-209q0y, 4-methoxycarbonylamino-phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonylamino benzene boronic acid, 4-methoxycarbonyl amino phenyl boronicacid
CID PubChem 2773494
Nom IUPAC Acide [4-(méthoxycarbonylamino)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 234°C to 236°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.98
Pourcentage de pureté 97%