Learn More
4’-méthoxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026251
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11304709
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22158.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 959-23-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxychalcone est utilisé comme précurseur pour préparer le 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one en réagissant avec la morpholine en présence d’heptanes comme solvant.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-23-9
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00008407
Clé InChI KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Synonyme 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
CID PubChem 641818
Nom IUPAC (E)-1-(4-méthoxyphényl)-3-phénylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxychalcone
Point de fusion 101°C to 103°C
Quantité 5 g
Beilstein 644640
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 97%