Learn More
Acide 4-méthoxyindole-2-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499087 1 g 1g
15419097 250 mg 250mg
15409097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52392.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103260-65-7 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103260-65-7
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.186
Numéro MDL MFCD02664458
Clé InChI ZZAVIQXQBBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyindole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxyindole-2carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy, 4-methoxy-indole-2-carboxylicacid, pubchem9380, acmc-20aa7f, 4-methoxy-2-indolecarboxylic acid
CID PubChem 907248
Nom IUPAC Acide 4-méthoxy-1H-indole-2-carboxylique
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté ≥97%