Learn More
4-méthoxyindole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10705971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
500mg ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10705971 500mg ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10705971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133905000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyindole
Note relative au nom 98%
CAS 4837-90-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 181°C to 183°C (24.0mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO
Numéro MDL MFCD00009737
Quantité 500mg
Beilstein 21, II, 44
Synonyme 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
Clé InChI LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Nom IUPAC 4-méthoxy-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
CID PubChem 138363
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%