Learn More
4-Méthoxyindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369615 1 g 1g
11389615 250 mg 250mg
11379615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369615 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19069.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4837-90-5
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00009737
Clé InChI LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
CID PubChem 138363
Nom IUPAC 4-méthoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyindole
Point de fusion 69°C to 71°C
Point d’ébullition 181°C to 183°C (24 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 122456
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99%