Learn More
4-Méthoxyphényl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15451906
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15451906
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55062.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67589-38-2
Formule moléculaire C17H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.376
Numéro MDL MFCD11053431
Clé InChI YOMOGIXKVWWEHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-propyl-cyclohexanecarboxylic acid 4-methoxy-phenyl ester, 4-methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate #, trans-4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 1s,4r-4-propylcyclohexane-1-carboxylate
CID PubChem 106715
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl) 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.38
Pourcentage de pureté 97%