Learn More
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile, Mikromol™
Description
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 104-47-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-, Acetonitrile, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC#N)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-méthoxyphényl)acétonitrile |
| Afficher plus |