Learn More
4-méthoxyphényle de chloroformate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10321244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10321244
Marque: Thermo Scientific Acros 314570250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7693-41-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00013258
Clé InChI CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
CID PubChem 82128
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl) carbonochloridate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl chloroformate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.25g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Numéro UN 3277
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide