Learn More
4-Méthoxyphénylacétone, Mikromol™
Code produit 30051622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051622 25 mg 25mg
17952726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051622 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0319.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Méthoxyphénylacétone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxyacetophenone
CAS 100-06-1
Noms d’analytes ou de composants 4'-Methoxyacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa)
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 150,0681 g/mol