Learn More
Iodure de 4-méthoxyphénylzinc, 0,5M en THF, emballée sous Argon dans des flacons ChemSeal refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15485395
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15485395
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58690.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit de composés organométalliques largement utilisés comme intermédiaires dans la synthèse organique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 254454-47-2
Densité 1.006
Formule moléculaire C7H7IOZn
Numéro MDL MFCD01311444
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 8478508
Sensibilité Air and light sensitive
Synonyme zinc 2+ ion anisole iodide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI JVJFRVJNFBRNFW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+2].[I-]
Nom IUPAC zinc;méthoxybenzène;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 299.416
CID PubChem 57376277
Poids de la formule 299.42