Learn More
4-Méthoxypyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385405 25 g 25g
11375405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19625.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-08-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-08-6
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00674049
Clé InChI XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-methoxy, methyl pyridin-4-yl ether, 4-methoxy pyridine, .gamma.-methoxypyridine, 4-methoxypyridin, 4-methoxypyrdine, 4-methoxylpyridine, 4-methoxy-pyridine, 4-methoxypyridine, pubchem2585
CID PubChem 69278
Nom IUPAC 4-méthoxypyridine
SMILES COC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxypyridine
Point de fusion 4°C
Densité 1.075
Point d’ébullition 191°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 25 g
Beilstein 108211
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥98%