Learn More
Acide 4-méthyl-1-naphtalèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11985981
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
103986-53-4
C11H11BO2
186.02
MFCD01632204
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
2773511
Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique
CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
103986-53-4
C11H11BO2
186.02
MFCD01632204
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
2773511
Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique
CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 224°C to 228°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 10 g
Poids de la formule 186.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.