Learn More
4-Méthyl-1-pipérazineacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15400949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400949 250 mg 250mg
15480939 1 g 1g
15490939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63949.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-77-1
Formule moléculaire C7H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 139.202
Clé InChI XCUQQNRWWCWVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methyl-1-piperazineacetonitrile, 1-4-methylpiperazine acetonitrile, 1-cyanomethyl-4-methylpiperazine, 1-piperazineacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-piperazin-yl-acetonitrile, 4-methyl-piperazin-1-yl-acetonitrile
CID PubChem 10582860
Nom IUPAC 2-(4-méthylpipérazin-1-yl)acétonitrile
SMILES CN1CCN(CC1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-piperazineacetonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide