Learn More
4-Méthyl-2-nitroaniline, Mikromol™
Description
4-méthyl-2-nitroaniline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline) |
| CAS | 89-62-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H8 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-2-nitroaniline |
| Afficher plus |