Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, qualité HPLC, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364848
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 11364848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043170.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,1 %, couleur (APHA) 10
4-Methyl-2-pentanone is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Méthyl-2-pentanone
Note relative au nom Filtered through 0.2μ filters.
Point de fusion °C to 84°C
Couleur Incolore
Densité 0.801 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Température d’allumage 460°C (860°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.396
Quantité 1 L
Beilstein 605399
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Tension de vapeur 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Méthyl-2-pentanone
Forme physique Liquide