Learn More
Acide4-méthyl-2-penténoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475247 50 g 50g
11465247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22639.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthyl-2-penténoïque est utilisé dans la recherche médicale et dans la synthèse des produits chimiques. Il est utilisé comme aromatisant dans les cosmétiques et les produits alimentaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10321-71-8
Formule moléculaire C6H9O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.14
Numéro MDL MFCD00043804
Clé InChI QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonyme 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
CID PubChem 642039
Nom IUPAC Acide (E)4-méthylpent2-énoïque
SMILES CC(C)\C=C\C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentenoic acid
Densité 0.959
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire (CH3)2CHCH=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4485
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté ≥98%