Learn More
4-méthyl-2-phényl-5-acide carboxylique pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10782663
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 10782663
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC20201DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 103249-79-2
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.224
Clé InChI ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
CID PubChem 239975
Nom IUPAC Acide4-méthyle-2-phénylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 97%