Learn More
(4-méthyl-2-phényl-5-pyrimidinyle)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2695140
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
Code produit. 10437232
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC20209CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 342405-27-0
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.241
Numéro MDL MFCD02682074
Clé InChI LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 2776512
Nom IUPAC (4-méthyl-2-phénylpyrimidin-5-yl)méthanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 95%