Learn More
4-Méthyl-3-nitrobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047244
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11304955
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18270.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19013-11-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19013-11-7
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00027392
Clé InChI YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
CID PubChem 87896
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitrobenzamide
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 5 g
Beilstein 2102644
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%