Learn More
4-Méthyl-3-oxo-N-phénylpentanamide, Mikromol
Code produit 30460805
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30460805 4 x 25 mg -
17921886 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30460805 Supplier Mikromol Supplier No. MM0400.3200254AMP
This item is not returnable. View return policy
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Méthyl-3-oxo-N-phénylpentanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Phenyl Isobutyrylacetamide
CAS 124401-38-3
Noms d’analytes ou de composants N-Phenyl Isobutyrylacetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H15 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15)
Type de solution Neat
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC 4-méthyl-3-oxo-N-phénylpentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 205.1103 g/mol