Learn More
Chlorhydrate de 4-méthyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophène-2-carboxamide (chlorhydrate de propionamide d'acide articainique), Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 4-méthyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophène-2-carboxamide (chlorhydrate de propionamide d'acide articainique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Articaine Acid Propionamide Hydrochloride |
| CAS | 2983985-81-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Articaine Acid Propionamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H25 N3 O2 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Articaine Hydrochloride Imp. F (EP), Articaine Imp. F (EP), 4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Articaine Acid Propionamide Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Articaine Impurity F as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H5 |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)NCCC |
| Nom IUPAC | 4-metil-N-propil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxamida;clorhidrato |
| Afficher plus |