Learn More
4'-Méthylacétophénone, Mikromol™
Code produit 17921736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17921736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0344.09
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4'-Méthylacétophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetophenone
CAS 122-00-9
Noms d’analytes ou de composants 4'-Methylacetophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 134,0732 g/mol