Learn More
4-Méthylbenzènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 17991776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991776 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0325.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-méthylbenzènesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonamide
CAS 70-55-3
Noms d’analytes ou de composants p-Toluenesulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 171,0354 g/mol