Learn More
Hydrate d'acide 4-méthylbenzènesulfonique, Mikromol™
Code produit 17242894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17242894 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17242894 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0598.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Hydrate d'acide 4-méthylbenzènesulfonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Noms d’analytes ou de composants 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O3 S . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP), Lisinopril Imp. B (EP), 4-Methylbenzene-sulphonic Acid Hydrate, Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP) as Hydrate, Anastrozole Imp. F (EP) as Hydrate, Anastrozole Impurity F as Hydrate, Escitalopram Oxalate Impurity J as Hydrate, Lisinopril Dihydrate Impurity B as Hydrate, Sultamicillin Impurity B as Hydrate, Tizanidine Hydrochloride Impurity I as Hydrate, Escitalopram Impurity J as Hydrate, Lisinopril Impurity B as Hydrate, Tizanidine Impurity I as Hydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 190.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 190,03 g/mol