Learn More
(4-méthylbenzyl)bromure de triphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351327
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11351327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01562.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2378-86-1 | C26H24BrP | 447.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2378-86-1
Formule moléculaire C26H24BrP
Poids moléculaire (g/mol) 447.36
Numéro MDL MFCD00031580
Clé InChI CEEKCHGNKYVTTM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methylbenzyl triphenylphosphonium bromide, 4-methylphenyl methyl triphenylphosphanium bromide, pubchem2184, acmc-1cfpa, 4-methylphenyl methyl-triphenyl-phosphanium bromide, 4-methylbenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-methylphenyl methyl-triphenylphosphonium bromide, p-methylbenzyl-triphenylphosphomiumbromide, phosphonium, 4-methylphenyl methyl triphenyl-, bromide 1:1
CID PubChem 11797662
SMILES [Br-].CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 268°C to 270°C
Quantité 25 g
Beilstein 3810292
Nom IUPAC (4-Méthylphényl)méthyl-triphénylphosphanium ; bromure
Poids de la formule 447.36
Pourcentage de pureté ≥98%