Learn More
4-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11404824
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11404824
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13768.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
The reactions of 1-hexanol with benzylamine and with 4-methylbenzylamine led to the corresponding imines in moderate yields. 4-methylbenzylamine in ethanol/water solution (1:4) as simultaneously absorbing and buffering background electrolyte with detection at 210 nm was found suitable for determination of the individual compounds in determination by capillary zone electrophoresis with indirect detection. Synthesis of benzimidazoles uses 4-methylbenzylamine (R 1 =4-MeBn) and 4-chlorophenyl isothiocyanate (R 2 =4-ClPh) as building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les réactions du 1-hexanol avec la benzylamine et la 4-méthylbenzylamine ont généré les imines correspondantes et affiché des rendements modérés. Dans une solution d’éthanol/eau, La 4-méthylbenzylamine(1:4) utilisée comme électrolyte de fond absorbant et tamponnant simultanément avec détection en 210 nm est adaptée pour identifier les composés individuels dans la détermination par électrophorèse capillaire avec détection indirecte. La synthèse des benzimidazoles utilise la 4-méthylbenzylamine (R 1 = 4-MeBn) et le 4-chlorophényl isothiocyanate (R 2 = 4-ClPh) comme blocs de construction.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-84-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00008123
Clé InChI HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
CID PubChem 66035
Nom IUPAC (4-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzylamine
Point de fusion 12°C to 13°C
Densité 0.955
Point d’ébullition 196°C to 197°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 956670
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato