Learn More
4'-Méthylbiphényl-2-carbonitrile, Mikromol™
Code produit 30051940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051940 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051940 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0862.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4'-Méthylbiphényl-2-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
CAS 114772-53-1
Noms d’analytes ou de composants 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Formule InChI InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Nom IUPAC 2-(4-méthylphényl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 193,0891 g/mol